missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 4-cloro-3-cianofenilborónico, 95 %, ACROS Organics™
133.00€ - 412.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 871332-95-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5BClNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 181.38 |
Número MDL | MFCD08056360 |
Clave InChI | PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+% |
PubChem CID | 44119831 |
Nombre IUPAC | ácido (4-cloro-3-cianofenil)borónico |
SMILES | OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1 |
Descripción
Identificadores de productos químicos
871332-95-5 | |
181.38 | |
PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N | |
44119831 | |
OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1 |
C7H5BClNO2 | |
MFCD08056360 | |
4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+% | |
ácido (4-cloro-3-cianofenil)borónico |
Especificaciones
4-chloro-3-cyanophenylboronic acid | |
94.0 | |
300.0°C to 304.0°C | |
Authentic | |
C7H5BClNO2 | |
4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+% | |
OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1 | |
181.38 | |
181.39 | |
Polvo cristalino |
871332-95-5 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
94% min. (HPLC) | |
MFCD08056360 | |
PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido (4-cloro-3-cianofenil)borónico | |
44119831 | |
95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only