Learn More
Cloruro de 4-bromobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229104
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
586-75-4
C7H4BrClO
219.46
MFCD00000683
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
68515
cloruro de 4-bromobenzoilo
ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
586-75-4
C7H4BrClO
219.46
MFCD00000683
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
68515
cloruro de 4-bromobenzoilo
ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C to 41.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 246.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCl
Cantidad 10 g
Beilstein 09,353
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene,ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.