Learn More
4-bromo-3,5-dimetil-1-fenil-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |