Learn More
4-Bromo-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030315
23.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22282-99-1
C6H6BrN
172.03
MFCD03788196
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-picoline, 2-methyl-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromopicoline, zlchem 422, pubchem4035, acmc-209fui, 4-bromo-methyl-pyridine
2762835
4-bromo-2-metilpiridina
CC1=CC(Br)=CC=N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22282-99-1
C6H6BrN
172.03
MFCD03788196
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-picoline, 2-methyl-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromopicoline, zlchem 422, pubchem4035, acmc-209fui, 4-bromo-methyl-pyridine
2762835
4-bromo-2-metilpiridina
CC1=CC(Br)=CC=N1
4-Bromo-2-methylpyridine is used as a starting material in the preparation of crown-ester-bipyridines and viologens through sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification. Further, it serves as an important raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-2-metilpiridina se utiliza como material de partida en la preparación de bipiridinas de éster de corona y viologenos mediante acoplamiento reductor de sodio o níquel, oxidación de cadena lateral y esterificación. Además, sirve como una importante materia prima e intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Miscible con diclorometano. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylpyridine
Densidad 1.45
Punto de ebullición 76°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.556
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 97%