Learn More
4-Bencil-4-hidroxiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is a building block used for the synthesis of various compounds, having therapeutic properties, such as synthesis of 4-Benzimidazolyl-piperidinylcarbonyl-piperidine analogs as histamine H3 antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un bloque básico que se utiliza para la síntesis de varios compuestos, que tienen propiedades terapéuticas, como la síntesis de análogos de 4-bencimidazolil-piperidinilcarbonil-piperidina como antagonistas de histamina H3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Es un bloque básico que se utiliza para la síntesis de varios compuestos, que tienen propiedades terapéuticas, como la síntesis de análogos de 4-bencimidazolil-piperidinilcarbonil-piperidina como antagonistas de histamina H3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine |
Punto de fusión | ∼80°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1451803 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.27 |
Porcentaje de pureza | 97% |