Learn More
4-Aminopiridina-3-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 622.00€
CAS | 42373-30-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7N2O |
Peso molecular (g/mol) | 123.13 |
Número MDL | MFCD04038972 |
Clave InChI | GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O |
Sinónimo | 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh |
PubChem CID | 2761033 |
Nombre IUPAC | 4-aminopiridina-3-carbaldehído |
SMILES | NC1=CC=[NH+]C=C1C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11916361
|
Thermo Scientific Acros
437350010 |
1 g |
126.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11926361
|
Thermo Scientific Acros
437350050 |
5 g |
622.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
42373-30-8 | |
123.13 | |
GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O | |
2761033 | |
NC1=CC=[NH+]C=C1C=O |
C6H7N2O | |
MFCD04038972 | |
4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh | |
4-aminopiridina-3-carbaldehído |
Especificaciones
4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde | |
94.0 | |
111.2°C to 112.7°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD04038972 | |
GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O | |
4-aminopiridina-3-carbaldehído | |
2761033 | |
95% |
42373-30-8 | |
100.0 | |
Crema a blanco | |
94% min. (HPLC) | |
C6H7N2O | |
4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh | |
NC1=CC=[NH+]C=C1C=O | |
123.13 | |
122.13 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación de la piel.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
RUO – Research Use Only