Learn More
Éter de 4-aminofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenyl ether |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 189°C to 193°C |
Punto de ebullición | 190°C (0.1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 218°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (H2NC6H4)2O |
Cantidad | 100 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Aminophenyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.