Learn More
4',5,7-Trihidroxiflavanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
(±)-Naringenin is an antioxidant flavonoid. It has anti-inflammatory and antitumor properties. (±)-Naringenin induces apoptosis. It stimulates DNA repair following oxidative damage. (±)-Naringenin inhibits the activity of PI 3-kinase (PI(3)K).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (±)-naringenina es un flavonoide antioxidante. Tiene propiedades antiinflamatorias y antitumorales. La (±)-naringenina induce la apoptosis. Estimula la reparación del ADN después del daño oxidativo. La (±)-naringinina inhibe la actividad de PI 3-cinasa (PI(3)K).
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml), DMSO, metanol e hidróxido de amonio (50 mg/ml). Insoluble en agua (casi)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La (±)-naringenina es un flavonoide antioxidante. Tiene propiedades antiinflamatorias y antitumorales. La (±)-naringenina induce la apoptosis. Estimula la reparación del ADN después del daño oxidativo. La (±)-naringinina inhibe la actividad de PI 3-cinasa (PI(3)K).
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml), DMSO, metanol e hidróxido de amonio (50 mg/ml). Insoluble en agua (casi)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4',5,7-Trihydroxyflavanone |
Punto de fusión | 248°C to 251°C |
Cantidad | 10 g |
Índice Merck | 14,6424 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol (50mg/ml),DMSO,methanol,and ammonium hydroxide (50mg/ml). Insoluble in water (almost) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |