Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de inyector
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09201701
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12907151
  • 41.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Revestimientos de entrada para GC
78,5 mm
6,3 mm
1 unidad
4 mm