Learn More
3M™ Cubiertas de filtro de la serie TR-600de Versaflo™
Cubierta de filtro para usar con cartuchos TR-6320N, TR-6350N y TR-6360N
Marca: 3M™ 7100021336
13.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Ayuda a proteger el cartucho de daños físicos
- Mantiene en su lugar el prefiltro TR-6600 o inhibidor de chispas TR-662
- Permite que el respirador purificador de aire forzado se lleve durante duchas de descontaminación o lluvia
- Facilidad de uso:
- 3M Catálogo# TR-6300FC
Aplicaciones:
Sector recomendado: Sanidad, Farmacéutico
Certifications
Con aprobación NIOSH
Compliance
Aprobado por la NIOSH.
Especificaciones
Cubierta del filtro TR-6300FC/37380 (AAD) | |
Cartuchos de la serie TR6300 | |
TR-6300FC | |
1/caja |