Learn More
3M™ Accesorio PAPR Versaflo™ serie TR-600, prefiltro
Para uso con el respirador purificador de aire forzado serie TR600 de Versaflo™
Marca: 3M™ 7100021255
15.64 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00360kg
Descripción
- El prefiltro TR-6600 prolonga la vida útil del elemento de partículas de TR-600 de los filtros y cartuchos de la serie porque captura las partículas grandes que podrían obstruye filtro de partículas
- El cambio frecuente del prefiltro optimiza el rendimiento del sistema respirador purificador de aire forzado
- El uso del TR-6600 puede reducir los costes operativos del respirador purificador de aire forzado
- Fácil de usar gracias a un diseño sencillo y sin mantenimiento
- La aplicación flexible como la de TR-6600 puede usarse con el supresor de partículas TR-662
- Negro
- 3M Catálogo# TR-6600
Aplicaciones:
Sanidad, Farmacéutica, Industria pesada, Fabricación, Fabricación General
Certifications
Con aprobación NIOSH
Especificaciones
Negro | |
Sanidad, Farmacéutica, Industria pesada, Fabricación, Fabricación General | |
TR-6600 |
Prefiltro TR-6600 | |
Filtros y cartuchos de la serie TR-600de Versaflo™ | |
50/caja |