Learn More
3M™ Accesorio del respirador purificador de aire forzado serie TR-600/800 Versaflo™, base carga de batería TR-640
Proporciona una interfaz fácil de usar en todas las baterías de la serie TR-600 y todas las fuentes de alimentación de la serie TR-900.
Marca: 3M™ 7000144503
149.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.31000kg
Descripción
- Pieza de repuesto para kits de cargador de batería TR-641 y TR-644
- Admite baterías TR-630 o TR-632
- Se puede utilizar en la fuente de alimentación de 4 estaciones TR-944
- N.º de catálogo de 3M TR-640
Aplicaciones:
Sector recomendado: Sanidad, Farmacéutica, Industria pesada, Fabricación, Fabricación General
Certifications
Con aprobación NIOSH
Especificaciones
Estación de carga de una sola unidad | |
TR-640 | |
1/caja |
Sistemas de respirador purificador de aire eléctrico Serie TR-600/800 | |
Una |