Learn More
3M™ Accesorio PAPR Versaflo™ serie TR-300, prefiltro
Para colocarlo en el interior de la cubierta del filtro del respirador purificador de aire forzado serie TR-300
Marca: 3M™ 7000059880
16.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- El prefiltro puede prolongar la vida útil del filtro HE porque retiene partículas grandes que de otra manera obstruirían el filtro HE
- 3M Catálogo# TR-3600
Especificaciones
Prefiltro | |
Respirador de purificación de aire eléctrico Versaflo™ tr-300 | |
10/Paq. |
Ideal para su uso en todas las aplicaciones en las que no están presentes partículas calientes | |
TR-3600 |