Learn More
3M™ Almohadillas absorbentes de petróleo
Las almohadillas de tamaño adecuado permiten al usuario propagar rápidamente el absorbente sobre el trayecto de un derrame. Las almohadillas absorbentes de petróleo 3M™ cuentan con un diseño de perfil bajo para facilitar su colocación en zonas estrechas.
320.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo | Almohadilla absorbente de petróleo |
Para utilizar con (aplicación) | La almohadilla se puede utilizar sobre una superficie de trabajo en previsión de un vertido o como toallita |
Dimensiones (L x An) | 19 x 17 in. (48,2 x 43,18 cm) |
Longitud (imperial) | 19 pulg |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10456532
|
3M™
7000088324 |
43,5 gal | 164,66 l |
320.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Para su uso en aplicaciones de absorbentes solo de aceite
- Puede usarse en la superficie de trabajo en previsión de un vertido
- Ideal para usarse bajo muelles, en aguas poco profundas, costas rocosas, marismas y playas
- 3M, núm. de catálogo 156, 3M, núm. de catálogo T151
Especificaciones
Blanco | |
La almohadilla se puede utilizar sobre una superficie de trabajo en previsión de un vertido o como toallita | |
19 pulg | |
17 pulg |
Almohadilla absorbente de petróleo | |
19 x 17 in. (48,2 x 43,18 cm) | |
48,2 cm | |
43,18 cm |