Learn More
3M™ Paquetes de baterías PAPR
Selección de pilas que se utilizan para suministrar energía a sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos
Marca:  3M™ 7000144502
370.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 3480 Chem class : 9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15589255
  • 590.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Paquetes de baterías recargables
  • Iones de litio
  • Tiempo de funcionamiento prolongado para filtros y cartuchos
Los paquetes de baterías se deben utilizar de acuerdo con el manual de instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto
Certifications
Con aprobación NIOSH
Compliance
Aprobado por la NIOSH.
Especificaciones
Especificaciones
De 8 a 18 h
Azul, gris
Suministro de energía para sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos
TR-632
Iones de litio
Paquete de baterías
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-600
1/caja