Learn More
3M™ Full Facepiece Respirator 7800S Parts and Accessories
For use with 3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirators
Marca: 3M™ 7000051927
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Las piezas de repuesto prolongan la vida útil de la máscara
- Los accesorios aumentan la versatilidad
- Catálogo 3M n.º 7282, 7283, 7884, 7893S, 7894
Especificaciones
Válvula de exhalación | |
Respirador de máscara completa 3M 7800S | |
7,4 x 6,4 x 4 pulg (18,7 x 16,2 x 10,1 cm) | |
18,7 cm | |
16,2 cm | |
10,1 cm | |
0,34 kg |
Molienda, soldadura | |
7283 | |
7,4 in | |
6,4 in | |
4 in | |
0,75 lb |