Learn More
3M™ Manguito protector desechable 444
135.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
135.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
135.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Blanco
Descripción
Ayuda a proteger los brazos contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos
- Diseño cónico y elástico alrededor de la parte superior e inferior del manguito para un ajuste seguro y fácil
- Tratamiento antiestático
- 3M Catálogo n.º 444
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Estructura | Laminado microporoso |
Material | Tejido microporoso |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de manguito | Elástico |
Modelo | 444 |
Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento general, fabricación de productos electrónicos, catering, salas limpias, industrias de belleza, higiene, laboratorios |