Learn More
3M™ Bata de laboratorio desechable
250.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
250.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
250.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
L
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Material transpirable y ligero
- Diseñado para aplicaciones de trabajo ligero
- Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas.
- Cierre con cremallera
- Tratamiento antiestático
- Puños elásticos
Especificaciones
Tipo | Bata de laboratorio |
Tamaño | XL |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Zip |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Modelo | 4440-XL |
Tipo de costura | Con costura doble |
Tamaño del tórax (imperial) | 38 to 40 in. |