Learn More
Euro Protection™ Mascarillas de plegado plano 3D, FFP3 NR D
Las mascarillas de plegado plano 3D FFP3 NR D Euro Protection™ son mascarillas protectoras de un solo uso con un clip nasal y elástico para un ajuste seguro y cómodo.
Marca: Euro Protection™ 23385
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Diseño multicapa
- Capa interior suave
- Elástico ajustable
- Clip nasal
- Sello nasal/facial:
Especificaciones
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Capa exterior: SMS, polipropileno | |
Polipropileno electrostático fundido | |
Sí | |
Polipropileno suave | |
Clip nasal | |
Sí |
Sí | |
Universal | |
Clip nasal | |
Caucho sintético sin látex | |
Polietileno reforzado | |
20/caja., 12 cajas/caja | |
18 g |