Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate
Provides an ultra low non-specific biomolecular binding properties. Greiner Bio-One 384 Well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate has long-term surface stability without degradation or leaching.
702.00€ - 758.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 384 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11866091
|
Greiner Bio-One
781900 |
Negro |
758.00€
paquete de 40 |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11893891
|
Greiner Bio-One
781904 |
Blanco |
702.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Higher assay sensitivity with reduced background
Service Plan
No
Especificaciones
Estándar | |
Poliestireno | |
No estéril |
16 x 24 | |
384 |