Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas no recubiertas de plástico de 384 pocillos WebSeal
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 384 pocillos de polipropileno de alta calidad.
187.00€ - 795.00€
Especificaciones
Formato Standard
matriz, red, conjunto 16 x 24
Tipo de producto Microplate
Material Polypropylene
N.° de pocillos 384
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen total del pocillo (métrico) Forma del pocillo N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen total del pocillo (métrico) Forma del pocillo N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
15102709
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P106
58 μL Round Bottom (U-well) 25 Microplates Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15112709
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P136
58 μL Round Bottom (U-well) 100 Microplates Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15152709
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P138
120 μl En forma de U 120 Microplates Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15132709
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P137
252 μL Round Bottom (U-well) 60 Microplates Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas no recubiertas de plástico de 384 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Fabricadas en polipropileno probado para GC de gran calidad.
Ideal para:
  • Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
  • Cribado de alto rendimiento (HTS)
  • Recogida y almacenamiento de muestras
  • Química combinatoria
  • Ensayos de fase líquida
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Especificaciones
Standard
Microplate
384
Non-coated
16 x 24
Polypropylene
Non-sterile
Round Bottom (U-well)
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.