Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas con revestimiento de vidrio de 384 pocillos WebSeal Plate+
Obtenga una resistencia química similar a la del vidrio y, a su vez, mantenga las ventajas de manipulación del polipropileno con estas microplacas de polipropileno de 384 pocillos con revestimiento de vidrio.
261.00€ - 398.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Línea de productos | WebSeal |
Tipo de producto | Glass Coated Microplate |
Material | Polipropileno con revestimiento de vidrio |
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Forma del pocillo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Forma del pocillo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15192759
|
Thermo Scientific™
60180-P310 |
90 μL | U | 10/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15112769
|
Thermo Scientific™
60180-P312 |
180 μL | Cuadrado con fondo redondo | 6/pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las microplacas con revestimiento de vidrio de 384 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ son una alternativa práctica y económica a las placas de vidrio macizo y ofrecen una resistencia química similar al vidrio al tiempo que conservan las ventajas de manipulación del polipropileno. Además, son la opción perfecta para aplicaciones en las que las microplacas de plástico no son adecuadas y eliminan la necesidad de utilizar insertos de vidrio de volumen limitado.
Resistencia a los productos químicos similar a la del vidrio con la facilidad de uso del plástico- Microplacas de polipropileno ligeras, moldeadas con precisión, revestidas con una capa gruesa de 200 nm de dióxido de silicio
- Resistentes a productos químicos y térmicos, toleran temperaturas de - 80 °C a + 80 °C
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
- Volúmenes de 120 µL o 240 µL
- Pocillos de fondo redondo que garantizan una recuperación óptima de la muestra
Especificaciones
Estándar | |
WebSeal | |
Polipropileno con revestimiento de vidrio | |
Cuadrado con fondo redondo |
16 x 24 | |
Glass Coated Microplate | |
384 |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.