Learn More
Thermo Scientific™ Placas de PCR de 384 pocillos con faldón completo
Reduce well-to-well variability with 384-Well PCR Plate Full Skirted PCR Plates, thin walled for efficient heat transfer and compatible with most major thermal cyclers.
359.00€ - 363.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificados como material sin ADN humano, ribonucleasa, desoxirribonucleasa ni endotoxinas. |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
N.° de pocillos | 384 |
Volumen de trabajo (métrico) | 25 μl |
Código de producto | Marca | Color | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10042103
|
Thermo Scientific™
AB1384G |
Verde | Sin código de barras |
359.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10082243
|
Thermo Scientific™
AB1384Y |
Amarillo | Sin código de barras |
363.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12642495
|
Thermo Scientific™
AB1384P |
Morado | Sin código de barras |
359.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
384-Well Full Skirted PCR Plates are thin walled for efficient heat transfer and compatible with most major thermal cyclers.
Placa ThermoFast 384 ABgene• Para PCR de alto caudal
• Código de barras aleatorio tipo 128
• Código de barras específico, consúltenos
• Placa ThermoFast ABl 3730
• Placa ThermoFast 384 Detection Mark II
• Polipropileno de baja retención, que limita la adsorción de las muestras sobre las paredes
• Placa ThermoFast 384 Diamante
• Polímero ultra claro, de débil tasa de adsorción de ADN, transparencia de alta calidad
• Alta rigidez ideal para PCR de alto caudal
• Compatible con aparatos ABI (aparatos PCR, QPCR y secuenciador 3730)
• Norma
Especificaciones
Certificados como material sin ADN humano, ribonucleasa, desoxirribonucleasa ni endotoxinas. | |
16 x 24 | |
25 μl |
Estándar | |
384 |