Learn More
Grant Instruments™ 360° de agitador rotativo multifunción vertical
Provides all the functionality – vertical rotation, reciprocation and vibration for thorough mixing of microtubes and reproducible sample preparation. Grant Bio™ 360° Vertical Multi-Function Rotator includes a low voltage cord that easily fits through door gaskets, allowing use in incubators, refrigerators and workstations.
932.80€ - 1075.90€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | De 1 a 100 rpm |
---|---|
Requisitos eléctricos | 120/230 V, 50/60 Hz |
Tensión | 120/230 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 40 °C |
Rotación | 360°, vertical |
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Capacidad portante (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Capacidad portante (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11481068
|
Grant Instruments™
PTR-35 |
26 | 0,5 kg |
932.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11481018
|
Grant Instruments™
PTR-60 |
48 | 0,8 kg |
1075.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 360° funciones de rotación vertical, vibración y rotación recíproca, todo en un solo producto compacto
- Velocidad de rotación vertical: de 1 a 100rpm
- Rotación recíproca: ángulo de giro de 1 a 90 °
- Vibración: programable en una ráfaga de 1 a 5 segundos
- Secuencia de funciones totalmente programable, incluida la pausa
Especificaciones
De 1 a 100 rpm | |
120/230 V | |
360°, vertical | |
50/60 Hz |
120/230 V, 50/60 Hz | |
De 4 °C a 40 °C | |
Agitador rotativo | |
De 1 min a 24 h |