Learn More
Jenway™ Medidor de pH/temperatura con electrodo de pH combinado de vidrio 3520
El medidor de pH/temperatura con electrodo de pH combinado de vidrio 3520, soporte, sonda ATC, conector de cortocircuito BNC y la fuente de alimentación de la UE ofrece especificaciones de grado de investigación con una amplia variedad de características y funciones, lo que lo hace adecuado para la más amplia gama de aplicaciones basadas en investigación, laboratorio general, control de calidad y GLP.
Marca:  Jenway™ 35459-12
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
Código de producto. 11420489
  • 1070.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para el control de calidad y las aplicaciones GLP
  • Resolución de hasta 3 decimales
  • 1, calibración de ph de , 2 o 3 puntos
  • Selección automática o manual de tampones
  • Disponible en múltiples idiomas
  • Almacenamiento de hasta 500 resultados
  • Conexión RS232 a impresora o PC o comunicación por infrarrojos (IrDA)
  • Conformidad con GLP
  • Garantía de 3 año
Especificaciones
Especificaciones
± 0,003
± 0,5 °C
De - 2 a 20
±1999,9
1, 2 o 3
0,1 °C
850 g
9 V AC ± 10, 50/60 Hz
±2
Electrodo combinado de pH de vidrio, soporte y portaelectrodos, sonda ATC, conector BNC de cortocircuito, sobres tampón de pH 4, 7 y 10 y fuente de alimentación para Europa
0,001, 0,01, 0,1
0,1/1 mV
De -10 °C a +105 °C
210 x 250 x 55 mm
UE