Learn More
Gilson™ Bomba 334-H3 para disolvente secundario
La bomba 334-H3 para disolvente secundario es una bomba secundaria de pistón doble y oscilante y es adecuada para aplicaciones de HPLC preparativas en modos de fase normal e inversa.La bomba ofrece la selección de varios disolventes y cuenta con un mezclador dinámico de volumen variable para optimizar el rendimiento de gradiente.
Marca: Gilson™ 38103341
33459.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23279" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 40.00000kg
Descripción
- Se puede combinar con la bomba 333-H3 para disolvente primario (se vende por separado) para duplicar el caudal hasta 400 ml/min
- Gradiente de composición con mezcla de alta presión:Sistema binario 333/334 (tercera bomba para ternario), selección de disolvente en cada bomba con válvula opcional de cuatro disolventes que admite hasta ocho disolventes
- Funcionamiento silencioso y diseño duradero
- Apilable para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
- Controle bombas 334 y un sistema de HPLC completo mediante el software TRILUTION™ LC
Especificaciones
200 mL/min | |
bomba |