Learn More
Gilson™ Bomba 333-H3 para disolvente primario
La bomba 333-H3 para disolvente primario es una bomba maestra de pistón doble y oscilante y es adecuada para aplicaciones de HPLC preparativas en modos de fase normal e inversa.La bomba ofrece la selección de varios disolventes y cuenta con un mezclador dinámico de volumen variable para optimizar el rendimiento de gradiente.
Marca: Gilson™ 38103331
40536.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23279" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 42.70000kg
Descripción
- Capacidad de procesamiento de masa de miligramos a gramos por inyección de hasta 15 g, en función del tamaño de la columna y la capacidad de carga; caudales de hasta 200 ml/min
- Control de teclado integrado para un funcionamiento autónomo
- Se puede combinar con la bomba 334-H3 para disolventes secundarios (se vende por separado) y utilizar bombas adicionales en paralelo para duplicar el caudal hasta 400 ml/min
- Gradiente de composición con mezcla de alta presión:Sistema binario 333/334 (tercera bomba para ternario), selección de disolvente en cada bomba con válvula opcional de cuatro disolventes que admite hasta ocho disolventes
- Funcionamiento silencioso y diseño duradero
- Apilable para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
- Controle bombas 333 y un sistema de HPLC completo mediante el software TRILUTION™ LC
Especificaciones
200 mL/min | |
bomba |