Learn More
Thermo Scientific™ Tubos capilares de acero inoxidable 316 para HPLC
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ para HPLC limpios, pulidos y neutralizados, y listos para su uso.
Brand: Thermo Scientific™ U-155
Additional Details : Peso : 0.04540kg
Description
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ para aplicaciones de presión muy alta. Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba garantizan conexiones de volumen muerto mínimo. Limpios, pulidos y neutralizados, listos para su uso inmediato. Estos tubos no se recomiendan para muestras biológicas.
- Adecuados para aplicaciones de presión muy alta
- Amplia compatibilidad química
- Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba minimizan las conexiones de volumen muerto.
Specifications
HPLC | |
0,127 mm (0,005 pulg.) de diámetro interior; 30 cm de longitud; rojo | |
0,005 in | |
11,811 in | |
Acero inoxidable |
Tubos capilares | |
HPLC | |
0,127 mm | |
30 cm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.