Learn More
Gilson™ Módulo de control de bomba 305
Junto con los módulos manométricos y los mezcladores dinámicos, el módulo de control de bomba 305 proporciona una solución de bombeo rentable y fiable para el análisis de HPLC preparativo.Los cabezales de bomba intercambiables se adaptan a una gran variedad de líquidos de diferentes viscosidades.
Marca: Gilson™ 36100000
10388.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23279" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Amplia gama de caudales precisos y exactos para la HPLC isocrática o de gradiente
- Proporciona una mezcla de alta eficacia para obtener gradientes precisos y repetibles en un amplio intervalo de caudal
- Caudales potentes y suaves gracias a un diseño de bomba resistente y probado en laboratorio
- Permite actualizaciones sencillas de gradientes isocráticos a binarios, terciarios o cuaternarios
Especificaciones
200 mL/min | |
Bomba de HPLC | |
10 μl/min | |
110/220 V |