Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10mm
Marca:  RETSCH 60.158.004750
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10593722
  • 239.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
305mm
4,75mm
ISO 3310/1
Agitador AS 300
40 mm