Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.146.014000
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10646513
  • 262.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
305mm
14 mm
ISO 3310/2
40 mm