Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de laboratorio de tamaño medio de acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la espátula Chattaway mediana de acero inoxidable recubierto de PTFE Fisherbrand™ se utiliza con frecuencia y es fuerte, asequible y resistente a la mayoría de disolventes.
12.15€ - 17.60€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
Tipo de producto | Espátula |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
Anchura (métrico) de la hoja | 10 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11513512
|
Fisherbrand™
|
350 mm |
17.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11573502
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11583502
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11593502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11503512
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11563502
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
- Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
- Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
- Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
Especificaciones
1 unidad | |
Espátula | |
10 mm | |
Acero inoxidable |
PTFE Xylan™ | |
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas | |
De -195 °C a +260 °C |