Learn More
Fisherbrand™ Espátula Chattaway de laboratorio de acero inoxidable 304
Mida líquidos y polvos con el extremo de cuchara; divida y separe materiales con el extremo de espátula. Las microcucharas de laboratorio de acero inoxidable Nickel Electro™ con revestimiento de PTFE no son magnéticas y presentan un revestimiento antiadherente que evita la pérdida de cantidades importantes.
15.15€ - 17.65€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Capacidad (métrico) | 0,2 mL |
Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
Tipo de producto | Espátula de cuchara |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11513522
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
17.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11503522
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Combo espátula/cuchara de uso doble
- El revestimiento de PTFE evita que los materiales se adhieran a utensilios
Especificaciones
1 unidad | |
PTFE Xylan™ | |
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas | |
Acero inoxidable |
0,2 mL | |
Espátula de cuchara | |
De -195 °C a +260 °C |