Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de acero inoxidable 304 con extremos con revestimiento de PTFE
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la combinación de cuchara y espátula para su trabajo esencial de laboratorio. Fabricada con acero inoxidable y con revestimiento de PTFE, la espátula con extremo de PTFE con cuchara de acero inoxidable en el otro extremo Fisherbrand™ es ideal para manipular productos químicos y evita la pérdida de cantidades críticas debido a la adherencia.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Espátula de doble extremo
- PTFE con revestimiento simple que evita la acumulación en superficies
- Evita la pérdida de cantidades críticas debido a la adherencia
- Revestimiento de PTFE totalmente cubierto: ideal para la manipulación de productos químicos
- Acero inoxidable 304, revestido con teflón
- Longitud: 120 mm
- Medida de cuchara: 20 mm de anchura
- Capacidad de la cuchara (líquido) = 2 ml
Especificaciones
1 unidad | |
PTFE Xylan™ | |
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas | |
120 x 20 mm | |
Acero inoxidable |
2 mL | |
Espátula | |
20 mm | |
De -195 °C a +260 °C | |
120 mm |