Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Nickel Electro™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante. Se pueden utilizar para aplicaciones estériles.
27.60€ - 47.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Cantidad | 5 paq. |
Acabado | Brillo |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones estériles |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11726607
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
27.60€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11523502
|
Fisherbrand™
|
300 mm |
47.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11533502
|
Fisherbrand™
|
350 mm |
44.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces.Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Nickel Electro™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.Se pueden utilizar para aplicaciones estériles.
- Fabricado en acero inoxidable 304 18/8
- El extremo acodado redondeado resulta útil para raspar o elevar materiales de frascos o matraces
- No magnética
- Acabado brillante
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
5 paq. | |
Para aplicaciones estériles | |
De -196 °C a +550 °C |
Estéril | |
Brillo | |
10 mm | |
Acero inoxidable |