Learn More
Cole-Parmer™ Tapa de acero inoxidable 304
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
171.45 mm
222 mm
240 mm
280 mm
Descripción
- Las cubiertas reducen la evaporación
- Puede contener vapores dañinos o mantener fuera las sustancias contaminantes
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 222 mm |
Material | Acero inoxidable (304) |
Cantidad | 1Cada una |
Certificaciones/conformidad | AISI 304 |