Learn More
Fisherbrand™ Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5)
138.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
171.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
171.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Guantes de clase 100
- Color:Blanco
- Cumple con los requisitos de la norma Glove EN420:2003+A1:2009, la norma europea de guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
- Sin polvo, sin látex
- Puño con reborde
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN420:2003+A1:2009, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016 |
Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5 o superior) |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1,5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Finger Thickness (English) | 5,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Latex Free | Sí |