Learn More
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
218.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Contenedor de residuos |
---|---|
Capacidad (métrico) | 30 L |
Certificaciones/conformidad | Reglamentos del Reino Unido |
Color | Gris |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 395 x 300 x 340 mm |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17601725
|
Clinisafe™
51850000 |
Amarillo |
218.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17611725
|
Clinisafe™
51850415 |
Rojo |
218.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17621725
|
Clinisafe™
51850420 |
Morado |
218.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17631725
|
Clinisafe™
51850540 |
Azul |
218.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 30 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste.
- The large capacity and open entry point allow safe and easy drop-in disposal of a range of containers. The lid can be temporarily closed to conceal the contents when not in use and securely closed for transportation to the final disposal.
- Features and Benefits:
- Made from low carbon footprint recycled material
- Disposal of used NSP containers
- Large fill area
- Temporary and final closure feature
Especificaciones
Contenedor de residuos | |
Reglamentos del Reino Unido | |
395 x 300 x 340 mm | |
Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes |
30 L | |
Gris | |
10/Caja |