Learn More
3-Quinuclidinol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11477054
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1619-34-7
C7H13NO
127.187
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1619-34-7
C7H13NO
127.187
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
3-Quinuclidinol acts as a chiral building block for various antimuscarinic agents and other active pharmaceutical ingredients. It serves as a catalyst for condensation of methyl vinyl ketone with aldehydes. It is also used as a reagent for cleavage of beta-keto and vinylogous beta-keto esters. Further, it plays an important role as a synthon in the preparation of cholinergic receptor ligands and anesthetics. In addition to this, it is used in chemoselective alfa-iodination of acrylic esters through Morita-Baylis-Hillman reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-quinuclidinol actúa como compuesto básico quiral para diferentes agentes antimuscarínicos y otros ingredientes farmacéuticos activos. Sirve como catalizador para la condensación de metilvinilcetona con aldehídos. También se utiliza como reactivo para la escisión de beta-cetoésteres y beta-cetoésteres vinílogos. Además, desempeña una importante función como sintón en la preparación de ligandos de receptores colinérgicos y anestésicos. Asimismo, se utiliza en la alfa-yodación quimioselectiva de ésteres acrílicos mediante la reacción de Morita-Baylis-Hillman.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Quinuclidinol
Punto de fusión 217°C to 224°C
pH 10 to 12
Cantidad 100 g
Número UN UN3263
Beilstein 104327
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,8082
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.19
Porcentaje de pureza ≥98%