Learn More
3-Piperidinametanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058289
19.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4606-65-9
C6H13NO
115.176
MFCD00005997
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
107308
piperidina-3-ilmetanol
C1CC(CNC1)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4606-65-9
C6H13NO
115.176
MFCD00005997
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
107308
piperidina-3-ilmetanol
C1CC(CNC1)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinemethanol
Punto de fusión 58°C to 62°C
Densidad 1.025
Punto de ebullición 236°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 103058
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 96%