Learn More
3-Picolina-N-óxido, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-184699
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1003-73-2
C6H7NO
109.13
MFCD00006203
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
13858
3-metil-1-oxidopiridin-1-io
CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
1003-73-2
C6H7NO
109.13
MFCD00006203
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
13858
3-metil-1-oxidopiridin-1-io
CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Nombre del producto químico o material 3-Picoline-N-oxide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 40°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 150°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Picoline-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.