Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Catalog Number p-7120089
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
96-22-0
C5H10O
86.13
MFCD00009320
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
7288
CHEBI:67886
pentan-3-one
CCC(=O)CC
96-22-0
C5H10O
86.13
MFCD00009320
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
7288
CHEBI:67886
pentan-3-one
CCC(=O)CC
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Pentanone
Punto de fusión -39°C
Color Colorless
Densidad 0.813g/mL at 25°C
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 7°C (44.6°F)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3CH2COCH2CH3
Índice de refracción n20/D 1.392(lit.)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1156
Beilstein 635749
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado ReagentPlus™