Learn More
Bromuro de 3-metil-2-tienilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 10169599
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-thienylmagnesium bromide
CAS 95184-07-9, 109-99-9
% mín. CAS 8.47, 87.3
% máx. CAS 12.7, 91.53
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9510g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H5BrMgS
Número MDL MFCD01319916
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.951
Sinónimo 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide, ovsyyyakoisbkj-uhfffaoysa-m, bromo 3-methyl-2-thienyl magnesium, bromo 3-methyl-2-thiophenyl magnesium, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide solution, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clave InChI OVSYYYAKOISBKJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C([Mg]Br)SC=C1
Nombre IUPAC Magnesio; 3-metil-2H-tiofen-2-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 201.36
PubChem CID 13404730
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.37
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-thienylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.