missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 3-bromo-4-piridincarboxílico, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid |
CAS | 13959-02-9 |
Punto de fusión | 241°C to 244°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C6H4BrNO2 |
Número MDL | MFCD00040944 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 3-bromoisonicotinic acid, 3-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 5-bromoisonicotinic acid, pubchem13576, 3-bromo isonicotinic acid, acmc-1cef2, ksc174i2l, 3-bromo-4-pyridine carboxylic acid |
Clave InChI | AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'