Learn More
3-bromo-1-metil-1h-pirazolo[3,4-b]piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.05 |
Porcentaje de pureza | 95% |