Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(aminometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035566
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
352525-94-1
C7H11BClNO2
187.43
MFCD02093050
NPTBTFRGCBFYPZ-UHFFFAOYSA-N
3-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hcl, 3-aminomethylphenyl boronic acid hcl, boronic acid, 3-aminomethyl phenyl-, hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid, hcl
16427085
ácido [3-(aminometil)fenil]borónico;clorhidrato
B(C1=CC(=CC=C1)CN)(O)O.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
352525-94-1
C7H11BClNO2
187.43
MFCD02093050
NPTBTFRGCBFYPZ-UHFFFAOYSA-N
3-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hcl, 3-aminomethylphenyl boronic acid hcl, boronic acid, 3-aminomethyl phenyl-, hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid, hcl
16427085
ácido [3-(aminometil)fenil]borónico;clorhidrato
B(C1=CC(=CC=C1)CN)(O)O.Cl
3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 3-(aminometil)bencenoborónico se utiliza como intermedio. Los ácidos hidroxibenceno borónicos participan en las reacciones de Suzuki Miyaura. Es un ácido arilborónico. El ácido 3-fluoro-4-hidroxibencenoborónico puede ser un catalizador eficaz para la amidación y esterificación de ácidos carboxílicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Refrigerar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.43
Porcentaje de pureza 96%