Learn More
Ácido 3-aminocarbonilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4602005
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
351422-73-6
C7H8BNO3
164.96
MFCD03411948
WDGWHKRJEBENCE-UHFFFAOYSA-N
3-aminocarbonylphenylboronic acid, 3-carbamoylphenyl boronic acid, benzamide-3-boronic acid, 3-carbamoylbenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyphenylboronic acid, 3-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-aminocarbonylphenyl boronic acid, 3-carboxamidephenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenyl boronic acid
2737814
ácido (3-carbamoilfenil)borónico
NC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
351422-73-6
C7H8BNO3
164.96
MFCD03411948
WDGWHKRJEBENCE-UHFFFAOYSA-N
3-aminocarbonylphenylboronic acid, 3-carbamoylphenyl boronic acid, benzamide-3-boronic acid, 3-carbamoylbenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyphenylboronic acid, 3-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-aminocarbonylphenyl boronic acid, 3-carboxamidephenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenyl boronic acid
2737814
ácido (3-carbamoilfenil)borónico
NC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Nombre del producto químico o material 3-Aminocarbonylphenylboronic acid
Punto de fusión 232.0°C to 238.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminocarbonylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.