Learn More
3-Acetoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-Acetoxibenzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se emplea como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Este material puede oscurecerse en el almacenamiento.
El 3-Acetoxibenzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se emplea como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Este material puede oscurecerse en el almacenamiento.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Acetoxybenzaldehyde |
Densidad | 1.17 |
Punto de ebullición | 138°C (20 mmHg) |
Índice de refracción | 1.533 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1941499 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |