Learn More
3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoxonano, solución al 41 % solución en mineral aromático libre, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 349940050
Detalles adicionales : CAS : 24748-23-0 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3105 Chem class : 5.2
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicalesEspecificaciones
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane | |
41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit | |
58.0 | |
60.0 | |
MFCD02685709 | |
unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit | |
KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N | |
3,6,9-trietilo-3,6,9-trimetilo-1,2,4,5,7,8-hexaoxonano | |
2734078 | |
7.3 to 7.6% (total active oxygen) | |
0.875 | |
5 g | |
Solución |
Sin designar | |
24748-23-0,78-93-3 | |
<10.0°C | |
C12H24O6 | |
0.8750g/mL | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C | |
264.318 | |
264.32 | |
Frasco de plástico | |
5 mPa.s (20°C) | |
74°C |
Seguridad y manipulación
- 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Peróxido orgánico Tipo C y D
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P370+P380+P375-En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RUO – Research Use Only