Learn More
Bromuro de 3,5-dimetilfenilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15470706
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3,5-dimetilfenilmagnesio se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34696-73-6
Fórmula molecular C8H9BrMg
Número MDL MFCD01311497
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, xpxqqjmqeswikm-uhfffaoysa-m, 3,5-dimethylphenyl magnesium bromide, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1
Nombre IUPAC magnesio; 1,3-dimetilbencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 209.37
PubChem CID 10965748
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M en 2-MeTHF